Få mere at vide
uvex Rubiflex NB 3501 sikkerhedshandsker
Artikelnummer. p-7230488 Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
7
8
9
10
Pakningsstørrelse:
10 par
Artikelnummer. 17270411
Brand: uvex 6024107
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Letvægts NBR-belagte handsker er meget fleksible og har åndbar RUBIPOR-imprægnering med en bomuldsinterlock-for.
  • Fuld NBR-coating er meget fleksibel til opgaver, der kræver fingerfærdighed
  • Åndbart RUBIPOR imprægnering
  • Interlock liner af bomuld
  • Modstandsdygtig over for olie, fedt, brændstof og aerosoler
  • Ideel til brug i tørre omgivelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Applikationer Industri
Belægningsmateriale NBR
Farve Orange
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Produkttype Kemikaliebestandige handsker
Størrelse 7
EN388 Standard 0121X
Til brug med (applikation) Eftersyn, letmetalarbejde, vedligeholdelse og maling
Køn Unisex
Handske manchet stil Handske
Liner materiale Bomuld
Serie Rubiflex NB 3501
Længde (metrisk) 35 cm