Få mere at vide
uvex Rubiflex NB 3501 sikkerhedshandsker
Artikelnummer. 17270411 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
7
8
9
10
Pakningsstørrelse:
10 par
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
17270411 7 -
17280411 8 -
17290411 9 10 par
17200421 10 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17270411 Leverandør uvex Leverandørnr. 6024107
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    872.00 DKK
    802.26 DKK / 10 par
    Spare 69.74 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Letvægts NBR-belagte handsker er meget fleksible og har åndbar RUBIPOR-imprægnering med en bomuldsinterlock-for.
  • Fuld NBR-coating er meget fleksibel til opgaver, der kræver fingerfærdighed
  • Åndbart RUBIPOR imprægnering
  • Interlock liner af bomuld
  • Modstandsdygtig over for olie, fedt, brændstof og aerosoler
  • Ideel til brug i tørre omgivelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Applikationer Industri
Belægningsmateriale NBR
Farve Orange
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Produkttype Kemikaliebestandige handsker
Størrelse 7
EN388 Standard 0121X
Til brug med (applikation) Eftersyn, letmetalarbejde, vedligeholdelse og maling
Køn Unisex
Handske manchet stil Handske
Liner materiale Bomuld
Serie Rubiflex NB 3501
Længde (metrisk) 35 cm