Få mere at vide
uvex Rubiflex ESD NB35A Kemikaliebeskyttelseshandsker
Artikelnummer. 17720988 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17720988 6
17200511 7
17210511 8
17220511 9
17230511 10
17240511 11
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17720988 Leverandør uvex Leverandørnr. 6095406
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1440.00 DKK
    1327.02 DKK / 10 par
    Spare 112.98 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Letvægts, antistatisk glatstrik NBR kemikaliebeskyttelseshandsker er ideelle til applikationer, hvor der kræves høje elektrostatiske afladningsegenskaber, foruden beskyttelse mod fedt, mineralolier og forskellige kemikalier.
  • Antistatisk glatstrik kemikaliebeskyttelseshandsker
  • Fuldt belagt med speciel ledende, 0,40 mm NBR belægning
  • Bomuld interlock/carbon støttemateriale øger komforten
  • Ergonomisk pasform er ekstremt fleksibel for taktil følsomhed
  • Opfylder den gældende standard DIN EN 16350:2014
  • Kontaktmodstand mindre end 10 8 ohm
  • Forbedret greb i fugtige eller våde områder
  • Modstandsdygtig over for fedt, mineralske olier og forskellige kemikalier
  • Fri for skadelige stoffer iflg OEKO-TEX™ Standard 100
  • Ideel til brug i potentielt eksplosive atmosfærer og ESD-miljøer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) DIN EN 16350:2014
Applikationer Laboratorie
Belægningsmateriale Nitril
Farve Sort
Engangs Genanvendelig
Udvendig finish Glat
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale NBR
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype ESD handsker
Størrelse 6
Sterilitet Ikke steril
EN388 Standard 2111X
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER JKLOPT
Til brug med (applikation) Biler, kemikaliehåndtering, elektrostatisk udladning, plastforarbejdning og raffinaderier
Køn Unisex
Handske manchet stil Handske
Liner materiale Bomuld, kulstof
Serie Rubiflex ESD NB35A
Længde (metrisk) 35 cm