Få mere at vide
uvex Rubiflex ESD NB35A Kemikaliebeskyttelseshandsker
Artikelnummer. 17240511 Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Artikelnummer. 17240511
Brand: uvex 6095411
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Letvægts, antistatisk glatstrik NBR kemikaliebeskyttelseshandsker er ideelle til applikationer, hvor der kræves høje elektrostatiske afladningsegenskaber, foruden beskyttelse mod fedt, mineralolier og forskellige kemikalier.
  • Antistatisk glatstrik kemikaliebeskyttelseshandsker
  • Fuldt belagt med speciel ledende, 0,40 mm NBR belægning
  • Bomuld interlock/carbon støttemateriale øger komforten
  • Ergonomisk pasform er ekstremt fleksibel for taktil følsomhed
  • Opfylder den gældende standard DIN EN 16350:2014
  • Kontaktmodstand mindre end 10 8 ohm
  • Forbedret greb i fugtige eller våde områder
  • Modstandsdygtig over for fedt, mineralske olier og forskellige kemikalier
  • Fri for skadelige stoffer iflg OEKO-TEX™ Standard 100
  • Ideel til brug i potentielt eksplosive atmosfærer og ESD-miljøer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) DIN EN 16350:2014
Applikationer Laboratorie
Belægningsmateriale Nitril
Farve Sort
Engangs Genanvendelig
Udvendig finish Glat
Hånd Ambidekstrøs
Brug af laboratorium/renrum Ikke testet
Latex fri Ja
Materiale NBR
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype ESD handsker
Størrelse 11
Sterilitet Ikke steril
EN388 Standard 2111X
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER JKLOPT
Til brug med (applikation) Biler, kemikaliehåndtering, elektrostatisk udladning, plastforarbejdning og raffinaderier
Køn Unisex
Handske manchet stil Handske
Liner materiale Bomuld, kulstof
Serie Rubiflex ESD NB35A
Længde (metrisk) 35 cm