Få mere at vide
Rubidiumtetrafluorborat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11455746
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11455746 25 g 25g
11445746 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11455746 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20817.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18909-68-7 | BF4Rb | 172.27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18909-68-7
Molekylær formel BF4Rb
Molekylvægt (g/mol) 172.27
MDL nummer MFCD00083071
InChI nøgle MERZTPVDEIGCOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym rubidium tetrafluoroborate, rubidium 1+ tetrafluoroborate, rubidium fluoroborate, rubidium boron fluoride, borate 1-, rubidium, acmc-1bu19, rubidium 1+ ion tetrafluoroborate
PubChem CID 23696894
IUPAC navn rubidium(1+)tetrafluorboranid
SMIL [Rb+].F[B-](F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rubidium tetrafluoroborate
Mængde 25 g
Lineær formel RbBF4
Formel vægt 172.27
Procent renhed 98%