Få mere at vide
Rubidiumsulfat, 99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049249
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11316868
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013493.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7488-54-2 | H2O4RbS | 183.54 g/mol
Rubidiumsulfat bruges til hæmatologifarvning. Det bruges også som råmateriale til fremstilling af slags Rubidium-salte. Det er smeltet på en keramisk perle og bruges som termoionisk detektor. Det bruges også som et rensemiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7488-54-2
Molekylær formel H2O4RbS
Molekylvægt (g/mol) 183.54
MDL nummer MFCD00011190
InChI nøgle XNNUAZGCOYTNQE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 197088
IUPAC navn svovlsyre rubidium
SMIL [Rb].OS(O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rubidium sulfate
Smeltepunkt 1050°C
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Synonym rubidium sulfate, rubidium sulphate, dirubidium sulfate, rubidium sulfate rb2so4, sulfuric acid, dirubidium salt, rubidium sulfate rb2 so4, dirubidium 1+ sulfate, rubidiumsulfat, sulfuric acid, rubidium salt 1:2, rubidium 1+ sulfate
Opløselighedsinformation Soluble in water (424mg/ml at 10°C).
Formel vægt 267
Procent renhed 99%
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.513
Tæthed 3.613 g/mL