Få mere at vide
Rubidiumsulfat, 99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450320
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11450320 500 g 500g
11316868 25 g 25g
11326868 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11450320 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013493.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7488-54-2 | H2O4RbS | 183.54 g/mol
Rubidiumsulfat bruges til hæmatologifarvning. Det bruges også som råmateriale til fremstilling af slags Rubidium-salte. Det er smeltet på en keramisk perle og bruges som termoionisk detektor. Det bruges også som et rensemiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7488-54-2
Molekylær formel H2O4RbS
Molekylvægt (g/mol) 183.54
MDL nummer MFCD00011190
InChI nøgle XNNUAZGCOYTNQE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 197088
IUPAC navn svovlsyre rubidium
SMIL [Rb].OS(O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rubidium sulfate
Smeltepunkt 1050°C
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 500 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Synonym rubidium sulfate, rubidium sulphate, dirubidium sulfate, rubidium sulfate rb2so4, sulfuric acid, dirubidium salt, rubidium sulfate rb2 so4, dirubidium 1+ sulfate, rubidiumsulfat, sulfuric acid, rubidium salt 1:2, rubidium 1+ sulfate
Opløselighedsinformation Soluble in water (424mg/ml at 10°C).
Formel vægt 267
Procent renhed 99%
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.513
Tæthed 3.613 g/mL