Få mere at vide
Rubidiumsulfat, 99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Rubidiumsulfat bruges til hæmatologifarvning. Det bruges også som råmateriale til fremstilling af slags Rubidium-salte. Det er smeltet på en keramisk perle og bruges som termoionisk detektor. Det bruges også som et rensemiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rubidium sulfate |
| Smeltepunkt | 1050°C |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 25 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Synonym | rubidium sulfate, rubidium sulphate, dirubidium sulfate, rubidium sulfate rb2so4, sulfuric acid, dirubidium salt, rubidium sulfate rb2 so4, dirubidium 1+ sulfate, rubidiumsulfat, sulfuric acid, rubidium salt 1:2, rubidium 1+ sulfate |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water (424mg/ml at 10°C). |
| Formel vægt | 267 |
| Procent renhed | 99% |
| Lugt | Odorless |
| Vis mere |