Få mere at vide
Rubidiumsulfat, 99,8% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048448
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11380719
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010567.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7488-54-2 | H2O4RbS | 183.54 g/mol
Rubidiumsulfat bruges til hæmatologifarvning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7488-54-2
Molekylær formel H2O4RbS
Molekylvægt (g/mol) 183.54
MDL nummer MFCD00011190
InChI nøgle XNNUAZGCOYTNQE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 197088
SMIL [Rb].OS(O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rubidium sulfate
Smeltepunkt 1050°C
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Synonym rubidium sulfate, rubidium sulphate, dirubidium sulfate, rubidium sulfate rb2so4, sulfuric acid, dirubidium salt, rubidium sulfate rb2 so4, dirubidium 1+ sulfate, rubidiumsulfat, sulfuric acid, rubidium salt 1:2, rubidium 1+ sulfate
Opløselighedsinformation Soluble in water.
IUPAC navn rubidium(1+);sulfat
Formel vægt 267
Procent renhed 99.8%
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.513
Tæthed 3.613 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rubidium sulfate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sulfuric acid, dirubidium salt