Få mere at vide
Rubidiumstandard: Rb @ 10000 μg/ml i 5% HNO3
Artikelnummer. 30313550
Skift visning
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30313550 100 ml 100ml
1 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 30313550 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGTRBN100
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rubidium
CAS 7440-17-7
Analyt- eller komponentnavne Rubidium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel Rb
Koncentration 10.000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
Synonym Rb
InChI formel InChI=1 S/Rb
Løsningstype Enkelt løsning
SMIL [Rb]
Element Rb
IUPAC navn Rubidium
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Industry Type Petrokemisk testning
Molekylvægt (g/mol) 85.468
Mængde 100 ml
Formel vægt 84.912