Få mere at vide
Rubidiumstandard: Rb @ 1000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Beskrivelse
Rubidiumstandard: Rb @ 1000 μg/ml i 5% HNO3
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rubidium |
| CAS | 7440-17-7 |
| Metoder | ICP/ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnavne | Rubidium |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | Rb |
| Koncentration | 1000 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Rb |
| InChI formel | InChI=1S/Rb |
| Vis mere |