Få mere at vide
Rubidiumstandard: Rb @ 1000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17939169
Skift visning
Mængde:
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17939169 500 ml
17908299 50 ml
17957569 100 ml
17978979 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 17939169 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGPRBN500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Rubidiumstandard: Rb @ 1000 μg/ml i 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rubidium
CAS 7440-17-7
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnavne Rubidium
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel Rb
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Rb
InChI formel InChI=1S/Rb
SMIL [Rb]
IUPAC navn Rubidium
Opløsningsmiddel eller Matrix Dilute HNO3
Molekylvægt (g/mol) 85.468
Mængde 500 ml
Formel vægt 84.912 g/mol