Få mere at vide
Rubidium, plasma standardopløsning, Specpure™ Rb 1000 μg/ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rubidium |
| Damptryk | 23 hPa (17 mm Hg) ved 20 °C |
| Fysisk form | Væske |
| Farve | Farveløs |
| Type | Analytisk standard |
| Mængde | 100 mL |
| Grad | Specpure |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Nitric acid: 5.0%; Rubidium carbonate: 0.14%; Water: 94.86% |