Få mere at vide
Rubidium perchlorate, anhydrous, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048837
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11331728
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011628.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Et perklorat oxidationsmiddel. Rubidiumperchlorat som valgt, fordi dets udfældning giver en fremragende adskillelse fra strontium, og da det også er en accepteret vejeform for rubidium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13510-42-4
Molekylær formel ClO4Rb
Molekylvægt (g/mol) 184.914
MDL nummer MFCD00016294
InChI nøgle NQYGGOOZLKJKPS-UHFFFAOYSA-M
Synonym rubidium perchlorate, rubidium 1+ ion perchlorate, perchloric acid, rubidium salt, rubidiumperchlorat, perchloric acid, rubidium salt 1:1, clo4.rb, rubidium chlorate vii, acmc-20ajs4, perchloric acid rubidium salt, rubidium 1+ perchlorate ion
PubChem CID 23673707
IUPAC navn rubidium(1+);perchlorate
SMIL [O-]Cl(=O)(=O)=O.[Rb+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rubidium perchlorate
Navn note Anhydrous
Fysisk form Crystalline
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metals basis)
FN nummer UN1481
Formel vægt 184.94
Procent renhed 99.5%
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.4701
Følsomhed Hygroscopic