Få mere at vide
Rubidium perchlorate, anhydrous, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11341728
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11341728 50 g 50g
11331728 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11341728 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011628.18
Request Bulk or Custom Format
Et perklorat oxidationsmiddel. Rubidiumperchlorat som valgt, fordi dets udfældning giver en fremragende adskillelse fra strontium, og da det også er en accepteret vejeform for rubidium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13510-42-4
Molekylær formel ClO4Rb
Molekylvægt (g/mol) 184.914
MDL nummer MFCD00016294
InChI nøgle NQYGGOOZLKJKPS-UHFFFAOYSA-M
Synonym rubidium perchlorate, rubidium 1+ ion perchlorate, perchloric acid, rubidium salt, rubidiumperchlorat, perchloric acid, rubidium salt 1:1, clo4.rb, rubidium chlorate vii, acmc-20ajs4, perchloric acid rubidium salt, rubidium 1+ perchlorate ion
PubChem CID 23673707
IUPAC navn rubidium(1+);perchlorat
SMIL [O-]Cl(=O)(=O)=O.[Rb+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rubidium perchlorate
Navn note Anhydrous
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN1481
Opløselighedsinformation Soluble in water (180mg/ml at 100°C).
Formel vægt 184.94
Procent renhed 99.5%
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.4701
Følsomhed Hygroscopic