Få mere at vide
Rubidium nitrat, Puratronic™ , 99,975 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11396997
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11396997 10 g 10g
11386997 1 g 1g
11307007 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11396997 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010852.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13126-12-0 | NO3Rb | 147.47 g/mol
Rubidiumnitrat bruges i infrarød stråling, der producerer pyrotekniske sammensætninger. Det fungerer som et farvestof og et oxidationsmiddel, især i lokkefugle og belysningsblus. Endvidere anvendes det som udgangsmateriale ved fremstillingen af andre rubidiumforbindelser og rubidiummetal, som anvendes til fremstilling af katalysatorer og i scintillationstællere. Ud over dette bruges det i fyrværkeri til at producere en rød-violet farve.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13126-12-0
Molekylær formel NO3Rb
Molekylvægt (g/mol) 147.47
MDL nummer MFCD00011193
InChI nøgle RTHYXYOJKHGZJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym rubidium nitrate, nitric acid, rubidium salt, nitric acid, rubidium salt 1:1, rubidium 1+ nitrate, rubidium 1+ nitronate, acmc-1c2ua, rubidium 1+ ion nitronate, rubidium nitrate, puratronic, rubidium nitrate-rb, rubidium 1+ ion nitrate
PubChem CID 25731
SMIL [Rb+].[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rubidium nitrate
Smeltepunkt 310°C
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN1477
Opløselighedsinformation Soluble in water and nitric acid. Slightly soluble in acetone.
IUPAC navn rubidium(1+);nitrat
Formel vægt 147.47
Procent renhed 99.975%
Grad Puratronic
Brydningsindeks 1.52
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 3.11 g/mL