Få mere at vide
Rubidium nitrat, Puratronic™ , 99,975 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11386997
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11386997 1 g 1g
11396997 10 g 10g
11307007 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11386997 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010852.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13126-12-0 | NO3Rb | 147.47 g/mol
Rubidiumnitrat bruges i infrarød stråling, der producerer pyrotekniske sammensætninger. Det fungerer som et farvestof og et oxidationsmiddel, især i lokkefugle og belysningsblus. Endvidere anvendes det som udgangsmateriale ved fremstillingen af andre rubidiumforbindelser og rubidiummetal, som anvendes til fremstilling af katalysatorer og i scintillationstællere. Ud over dette bruges det i fyrværkeri til at producere en rød-violet farve.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13126-12-0
Molekylær formel NO3Rb
Molekylvægt (g/mol) 147.47
MDL nummer MFCD00011193
InChI nøgle RTHYXYOJKHGZJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym rubidium nitrate, nitric acid, rubidium salt, nitric acid, rubidium salt 1:1, rubidium 1+ nitrate, rubidium 1+ nitronate, acmc-1c2ua, rubidium 1+ ion nitronate, rubidium nitrate, puratronic, rubidium nitrate-rb, rubidium 1+ ion nitrate
PubChem CID 25731
SMIL [Rb+].[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rubidium nitrate
Smeltepunkt 310°C
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN1477
IUPAC navn rubidium(1+)nitrat
Formel vægt 147.47
Procent renhed 99.975%
Grad Puratronic
Brydningsindeks 1.52
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 3.11g/mL
Vis mere Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.