Få mere at vide
Rubidiumnitrat, 99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Rubidiumnitrat anvendes i infrarød stråling, der producerer pyrotekniske sammensætninger som et farvestof og et oxidationsmiddel, f.eks. i lokkefugle og belysningsblus. Det bruges også som råmateriale til fremstilling af andre rubidiumforbindelser og rubidiummetal, til fremstilling af katalysatorer og i scintillationstællere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rubidium nitrate |
| Smeltepunkt | 310°C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 25 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| FN nummer | UN1477 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water; Slightly soluble in acetone; Very soluble in HNO3 |
| IUPAC navn | rubidium(1+);nitrat |
| Formel vægt | 147.47 |
| Vis mere |