Få mere at vide
Rubidium nitrate, 99%
Artikelnummer. p-7049096
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. 11387617
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012889.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13126-12-0 | NO3Rb | 147.47 g/mol
Rubidiumnitrat brugt i infrarød stråling, der producerer pyrotekniske sammensætninger som et farvestof og et oxidationsmiddel. Det bruges også som råmateriale til fremstilling af andre rubidiumforbindelser og rubidiummetal, til fremstilling af katalysatorer og i scintillationstællere. Det bruges sjældent i fyrværkeri for at producere en rød-violet farve.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13126-12-0
Molekylær formel NO3Rb
Molekylvægt (g/mol) 147.47
MDL nummer MFCD00011193
InChI nøgle RTHYXYOJKHGZJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym rubidium nitrate, nitric acid, rubidium salt, nitric acid, rubidium salt 1:1, rubidium 1+ nitrate, rubidium 1+ nitronate, acmc-1c2ua, rubidium 1+ ion nitronate, rubidium nitrate, puratronic, rubidium nitrate-rb, rubidium 1+ ion nitrate
PubChem CID 25731
IUPAC navn rubidium(1+);nitrat
SMIL [Rb+].[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rubidium nitrate
Smeltepunkt 310°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN1477
Opløselighedsinformation Soluble in water. Slightly soluble in acetone. Very soluble in nitric acid.
Formel vægt 147.47
Procent renhed 99.8%
Brydningsindeks 1.52
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 3.11 g/mL