Få mere at vide
Rubidium nitrate, 99%
Artikelnummer. 11387617
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11387617 10 g 10g
11317627 50 g 50g
11397617 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11387617 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012889.09
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 13126-12-0 | NO3Rb | 147.47 g/mol
Rubidiumnitrat brugt i infrarød stråling, der producerer pyrotekniske sammensætninger som et farvestof og et oxidationsmiddel. Det bruges også som råmateriale til fremstilling af andre rubidiumforbindelser og rubidiummetal, til fremstilling af katalysatorer og i scintillationstællere. Det bruges sjældent i fyrværkeri for at producere en rød-violet farve.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13126-12-0
Molekylær formel NO3Rb
Molekylvægt (g/mol) 147.47
MDL nummer MFCD00011193
InChI nøgle RTHYXYOJKHGZJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym rubidium nitrate, nitric acid, rubidium salt, nitric acid, rubidium salt 1:1, rubidium 1+ nitrate, rubidium 1+ nitronate, acmc-1c2ua, rubidium 1+ ion nitronate, rubidium nitrate, puratronic, rubidium nitrate-rb, rubidium 1+ ion nitrate
PubChem CID 25731
IUPAC navn rubidium(1+);nitrat
SMIL [Rb+].[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rubidium nitrate
Smeltepunkt 310°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN1477
Opløselighedsinformation Soluble in water. Slightly soluble in acetone. Very soluble in nitric acid.
Formel vægt 147.47
Procent renhed 99.8%
Brydningsindeks 1.52
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 3.11 g/mL