Få mere at vide
Rubidium iodide, 99.8% (metals basis)
Artikelnummer. p-4407779
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11366868
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013497.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 7790-29-6 | IRb | 212.372 g/mol
Rubidiumiodid bruges til fremstilling af metalrubidium og andre rubidiumsalte. Det bruges også til fremstilling af specialglas, miniature højenergibatteri og krystalscintillationstæller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-29-6
Molekylær formel IRb
Molekylvægt (g/mol) 212.372
MDL nummer MFCD00011192
InChI nøgle WFUBYPSJBBQSOU-UHFFFAOYSA-M
Synonym rubidium iodide, rubidium-iodid, rubidium jodatum, unii-18cyw0vl2x, rubidium 1+ iodide, rubidium 1+ ion iodide, 18cyw0vl2x, i.rb, acmc-20ajs7
PubChem CID 3423208
IUPAC navn rubidium(1+);iodid
SMIL [Rb+].[I-]
Tekniske data
Kogepunkt 1300°C
Kemisk navn eller materiale Rubidium iodide
Smeltepunkt 647°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystaller
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99.8% (metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol and alkali aqueous solution.
Formel vægt 212.37
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.6474
Følsomhed Hygroscopic
Udseende White crystalline
Tæthed 3.55 g/cm3
Vis mere Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.