Learn More
Rubidium iodide, 99.8% (metals basis)
Product Code. 11366868
Change view
Click to view available options
Mængde:
10 g
50 g
Unit Size:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11366868 10 g 10g
11356868 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11366868 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 013497.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7790-29-6 | IRb | 212.372 g/mol
Rubidiumiodid bruges til fremstilling af metalrubidium og andre rubidiumsalte. Det bruges også til fremstilling af specialglas, miniature højenergibatteri og krystalscintillationstæller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7790-29-6
Molekylær formel IRb
Molekylvægt (g/mol) 212.372
MDL nummer MFCD00011192
InChI nøgle WFUBYPSJBBQSOU-UHFFFAOYSA-M
Synonym rubidium iodide, rubidium-iodid, rubidium jodatum, unii-18cyw0vl2x, rubidium 1+ iodide, rubidium 1+ ion iodide, 18cyw0vl2x, i.rb, acmc-20ajs7
PubChem CID 3423208
IUPAC navn rubidium(1+);iodid
SMIL [Rb+].[I-]
Specifications
Kogepunkt 1300°C
Kemisk navn eller materiale Rubidium iodide
Smeltepunkt 647°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystaller
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99.8% (metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol and alkali aqueous solution.
Formel vægt 212.37
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.6474
Følsomhed Hygroscopic
Udseende White crystalline
Tæthed 3.55 g/cm3