Få mere at vide
Rubidium iodide, 99.8% (metals basis)
Artikelnummer. 11356868
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11356868
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013497.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7790-29-6 | IRb | 212.372 g/mol
Rubidiumiodid bruges til fremstilling af metalrubidium og andre rubidiumsalte. Det bruges også til fremstilling af specialglas, miniature højenergibatteri og krystalscintillationstæller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-29-6
Molekylær formel IRb
Molekylvægt (g/mol) 212.372
MDL nummer MFCD00011192
InChI nøgle WFUBYPSJBBQSOU-UHFFFAOYSA-M
Synonym rubidium iodide, rubidium-iodid, rubidium jodatum, unii-18cyw0vl2x, rubidium 1+ iodide, rubidium 1+ ion iodide, 18cyw0vl2x, i.rb, acmc-20ajs7
PubChem CID 3423208
IUPAC navn rubidium(1+);iodid
SMIL [Rb+].[I-]
Tekniske data
Kogepunkt 1300°C
Kemisk navn eller materiale Rubidium iodide
Smeltepunkt 647°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystaller
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 99.8% (metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol and alkali aqueous solution.
Formel vægt 212.37
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.6474
Følsomhed Hygroscopic
Udseende White crystalline
Tæthed 3.55