Få mere at vide
Rubidium hydroxide hydrate, 99% (metals basis)
Artikelnummer. p-7049247
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11326858
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013481.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Oxidativ chloreringskatalysator
Oxidativ chloreringskatalysator. Rubidiumhydroxidhydrat bruges i fyrværkeri i stedet for ren rubidium for at få violet farve, derved forhindrer det spild af dyrt grundstof rubidium. Det fungerer som et mellemprodukt i syntesen af andre rubidiumforbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12026-05-0
Molekylær formel HORb
Molekylvægt (g/mol) 102.48
MDL nummer MFCD00011194
InChI nøgle CPRMKOQKXYSDML-UHFFFAOYSA-M
Synonym rubidium hydroxide hydrate, rb.ho.h2o, rubidium hydroxide monohydrate, rubidium hydroxide-water 1/1/1, rubidium 1+ ion hydrate hydroxide, rubidium hydroxide rb oh , hydrate 9ci, rubidium hydroxide hydrate, fused solid-rb
PubChem CID 16212572
IUPAC navn rubidium(1+);hydroxid;hydrat
SMIL [OH-].[Rb+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rubidium hydroxide hydrate
Farve Hvid til Grå
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel RbOH·xH2O
FN nummer UN2678
Merck Index 14,8285
Opløselighedsinformation Soluble in water and alcohol.
Formel vægt 102.48 (Anhydrous)
Procent renhed 99%
Følsomhed Hygroscopic
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rubidium hydroxide hydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Rubidium hydroxide hydrate