Få mere at vide
Rubidium hydroxide hydrate, 99% (metals basis)
Artikelnummer. 11306858
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11306858
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013481.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Oxidativ chloreringskatalysator
Oxidativ chloreringskatalysator. Rubidiumhydroxidhydrat bruges i fyrværkeri i stedet for ren rubidium for at få violet farve, derved forhindrer det spild af dyrt grundstof rubidium. Det fungerer som et mellemprodukt i syntesen af andre rubidiumforbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12026-05-0
Molekylær formel HORb
Molekylvægt (g/mol) 102.48
MDL nummer MFCD00011194
InChI nøgle CPRMKOQKXYSDML-UHFFFAOYSA-M
Synonym rubidium hydroxide hydrate, rb.ho.h2o, rubidium hydroxide monohydrate, rubidium hydroxide-water 1/1/1, rubidium 1+ ion hydrate hydroxide, rubidium hydroxide rb oh , hydrate 9ci, rubidium hydroxide hydrate, fused solid-rb
PubChem CID 16212572
IUPAC navn rubidium(1+);hydroxid;hydrat
SMIL [OH-].[Rb+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rubidium hydroxide hydrate
Farve Hvid til Grå
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel RbOH·xH2O
FN nummer UN2678
Merck Index 14,8285
Opløselighedsinformation Soluble in water and alcohol.
Formel vægt 102.48 (Anhydrous)
Procent renhed 99%
Følsomhed Hygroscopic