Få mere at vide
Rubidium hydroxide, 50% w/w aq. soln., 99.6+% (metals basis)
Artikelnummer. p-7048447
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11335799
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010565.NC
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1310-82-3 | HORb | 102.48 g/mol
Rubidiumhydroxid bruges til at give fyrværkeri en violet farve. Det er et bemærkelsesværdigt mellemprodukt i syntesen af andre rubidiumforbindelser. Det bruges til fotografering og opbevaringsbatterier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1310-82-3
Molekylær formel HORb
Molekylvægt (g/mol) 102.48
MDL nummer MFCD00011194
InChI nøgle CPRMKOQKXYSDML-UHFFFAOYSA-M
Synonym rubidium hydroxide, rubidium hydroxide rb oh, rboh, rubidium 1+ hydroxide, rubidium hydroxide solution, rubidiumol, rubidium hydoxide, rubidium hydroxide sup 81 rb, rubidium monohydroxide, rb.ho
PubChem CID 62393
ChEBI CHEBI:32108
IUPAC navn rubidium(1+);hydroxid
SMIL [OH-].[Rb+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rubidium hydroxide
Farve Gul
Fysisk form Væske
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel RbOH
FN nummer UN2677
Merck Index 14,8285
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol and water.
Formel vægt 102.48 (Anhydrous)
Procent renhed ≥99.6%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 50% w/w aq. soln.