Få mere at vide
Rubidium hydroxide, 50% w/w aq. soln., 99.6+% (metals basis)
Beskrivelse
Rubidiumhydroxid bruges til at give fyrværkeri en violet farve. Det er et bemærkelsesværdigt mellemprodukt i syntesen af andre rubidiumforbindelser. Det bruges til fotografering og opbevaringsbatterier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rubidium hydroxide |
| Farve | Gul |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 10 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Lineær formel | RbOH |
| FN nummer | UN2677 |
| Merck Index | 14,8285 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in ethanol and water. |
| Formel vægt | 102.48 (Anhydrous) |
| Vis mere |