Få mere at vide
Rubidium hexafluoroarsenate(V), 98% (metals basis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11398318
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11398318 5 g 5g
11308328 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11398318 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039518.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 43023-95-6
Molekylær formel AsF6Rb
Molekylvægt (g/mol) 274.38
MDL nummer MFCD00042537
InChI nøgle FDUSNUSHTOTAKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym rubidium hexafluoroarsenate, acmc-20ajsa, rubidium hexafluoroarsenate v, rubidium hexafluoroarsenate 1-, hexafluoroarsoranuide; rubidium 1+, arsenate 1-,hexafluoro-,rubidium 9ci, arsenate 1-,hexafluoro-, rubidium 9ci, rubidium 1+ hexafluoro-$l^ 5-arsanuide, hexakis fluoranyl arsenic 1-; rubidium 1+, rubidium 1+ ion hexafluoro-??-arsanuide
PubChem CID 14205728
IUPAC navn hexafluoroarsenic(1-);rubidium(1+)
SMIL F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Rb+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rubidium hexafluoroarsenate(V)
Fysisk form Powder
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metals basis)
FN nummer UN1557
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 359.92
Procent renhed 98%