Få mere at vide
Rubidiumformiathydrat, 99,8% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11386868
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11386868 50 g 50g
11376868 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11386868 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013499.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 3495-35-0 | Molekylformel: CHO2Rb | Molekylvægt: 130,49 g/mol
Rubidiumformiathydrat anvendes i antikoagulantia, tandmaterialer, indikatorer og reagenser.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3495-35-0
Molekylær formel CHO2Rb
Molekylvægt (g/mol) 130.49
MDL nummer MFCD00054359
InChI nøgle ZIMBPNXOLRMVGV-UHFFFAOYSA-M
Synonym rubidium formate, formic acid, rubidium salt, formic acid rubidium salt, 64-18-6 parent, formic acid, rubidium salt 1:1, rubidiumformiat, rubidium 1+ formira, rubidium 1+ formate, rubidium 1+ ion formate, formic acid, rubidiumsalt 1:1
PubChem CID 23673641
IUPAC navn rubidium(1+)-formiat
SMIL [Rb+].[O-]C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rubidium formate hydrate
Farve Hvid
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel RbOOCH·xH2O
Mængde 50 g
Følsomhed Hygroskopisk
Formel vægt 130,49 (Vandfri)
Procent renhed 99.8%
Fysisk form Krystallinsk