Få mere at vide
Rubidiumformiathydrat, 99,8% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Rubidiumformiathydrat anvendes i antikoagulantia, tandmaterialer, indikatorer og reagenser.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rubidium formate hydrate |
| Farve | Hvid |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Lineær formel | RbOOCH·xH2O |
| Mængde | 10 g |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Opløselighedsinformation | Blandet i vand. Også blandet med ether, acetone, ethylacetat, methanol og ethanol. |
| Formel vægt | 130,49 (Vandfri) |
| Procent renhed | 99.8% |
| Fysisk form | Krystallinsk |