Få mere at vide
Rubidium fluorid, Puratronic™ , 99,975 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337607
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11337607
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012873.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Som råmateriale til fremstilling af rubidiummetal og forskellige rubidiumsalte, til fremstilling af katalysator og til fremstilling af mikroceller med høj energitæthed og krystalscintillationstællere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13446-74-7
Molekylær formel FRb
Molekylvægt (g/mol) 104.466
MDL nummer MFCD00011191
InChI nøgle AHLATJUETSFVIM-UHFFFAOYSA-M
Synonym rubidium fluoride, rubidium fluoride rbf, rubidium monofluoride, rubidium 1+ fluoride, rubidium 1+ ion fluoride, rubidium fluoride, anhydrous, unii-63564tnj4r, acmc-20ajsd, rubidium i fluoride, rubidium fluoride, rbf
PubChem CID 83473
IUPAC navn rubidium(1+);fluorid
SMIL [F-].[Rb+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rubidium fluoride
Smeltepunkt 795°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 2 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel RbF
FN nummer UN3288
Formel vægt 104.47
Procent renhed 99.975%
Grad Puratronic
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.398
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 3.557g/mL
Vis mere Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt