Få mere at vide
Rubidium fluorid, Puratronic™ , 99,975 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327607
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11327607 10 g 10g
11337607 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11327607 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012873.09
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Som råmateriale til fremstilling af rubidiummetal og forskellige rubidiumsalte, til fremstilling af katalysator og til fremstilling af mikroceller med høj energitæthed og krystalscintillationstællere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13446-74-7
Molekylær formel FRb
Molekylvægt (g/mol) 104.466
MDL nummer MFCD00011191
InChI nøgle AHLATJUETSFVIM-UHFFFAOYSA-M
Synonym rubidium fluoride, rubidium fluoride rbf, rubidium monofluoride, rubidium 1+ fluoride, rubidium 1+ ion fluoride, rubidium fluoride, anhydrous, unii-63564tnj4r, acmc-20ajsd, rubidium i fluoride, rubidium fluoride, rbf
PubChem CID 83473
IUPAC navn rubidium(1+);fluorid
SMIL [F-].[Rb+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rubidium fluoride
Smeltepunkt 795°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel RbF
FN nummer UN3288
Opløselighedsinformation Soluble in water. Insoluble in ethanol.
Formel vægt 104.47
Procent renhed 99.975%
Grad Puratronic
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.398
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 3.557 g/mL