Få mere at vide
Rubidium fluoride hydrate, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11482868
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11482868
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A16846.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Raw material used in the perparation of rubidium metal.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Store in a cool, dry, conditions in well sealed container.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16422-67-6
Molekylær formel FH2ORb
Molekylvægt (g/mol) 122.481
MDL nummer MFCD00149834
InChI nøgle CTSZMVONLYPOKW-UHFFFAOYSA-M
Synonym rubidium fluoride hydrate, f.rb.h2o, acmc-1c7r7, rubidium fluoride,hydrate 8ci, rubidium fluoride-water 1/1/1, rubidium 1+ ion hydrate fluoride
PubChem CID 57370370
IUPAC navn rubidium(1+);fluoride;hydrate
SMIL O.[F-].[Rb+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rubidium fluoride hydrate
Mængde 10 g
FN nummer UN3288
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 104.47 (Anhydrous)
Procent renhed 99%