Få mere at vide
Rubidium chloride, Puratronic™, 99.975% (metals basis)
Beskrivelse
Rubidiumchlorid er den mest anvendte rubidiumforbindelse og finder dens anvendelser inden for forskellige områder lige fra elektrokemi til molekylærbiologi. Det bruges som en ikke-invasiv biomarkør, anergiske og apatiske depressive midler inden for biologi; Derudover bruges passende fremstilling af dette salt som en radioaktiv isotop til at studere perfusion af hjertemuskler. Inden for biokemi bruges det til at inducere celler til at optage DNA.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1390°C |
| Kemisk navn eller materiale | Rubidium chloride |
| Smeltepunkt | 718°C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinske aggregater |
| Mængde | 50 g |
| Analyseprocentområde | 99.975% (metals basis) |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 120.92 |
| Lugt | Odorless |
| Vis mere |