Få mere at vide
Rubidium chloride, Puratronic™, 99.975% (metals basis)
Artikelnummer. 11366997
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11366997 10 g 10g
11376997 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11366997 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010851.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7791-11-9 | ClRb | 120.92 g/mol
Rubidiumchlorid er den mest anvendte rubidiumforbindelse og finder dens anvendelser inden for forskellige områder lige fra elektrokemi til molekylærbiologi. Det bruges som en ikke-invasiv biomarkør, anergiske og apatiske depressive midler inden for biologi; Derudover bruges passende fremstilling af dette salt som en radioaktiv isotop til at studere perfusion af hjertemuskler. Inden for biokemi bruges det til at inducere celler til at optage DNA.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 11-9-7791
Molekylær formel ClRb
Molekylvægt (g/mol) 120.92
MDL nummer MFCD00011187
InChI nøgle FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym rubidium chloride, rubidium chloride rbcl, rubidium monochloride, rbcl, rubidium 1+ chloride, rubidium 1+ ion chloride, unii-n3shc5273s, rubidiumchloride, rubidium-chlorid, rubidium-chloride
PubChem CID 62683
ChEBI CHEBI:78672
IUPAC navn rubidium(1+)chlorid
SMIL [Cl-].[Rb+]
Tekniske data
Kogepunkt 1390°C
Kemisk navn eller materiale Rubidium chloride
Smeltepunkt 718°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99.975% (metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 120.92
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.493
Følsomhed Hygroscopic
Udseende White crystals
Tæthed 2.8 g/cm3 at 20°C