Få mere at vide
Rubidium Chloride, Metal min. 99%., MP Biomedicals
Artikelnummer. 11496202 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
50 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11496202 10 g
11486202 5 g
11406212 50 g
11416212 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11496202 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210282510
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Solutions may be slightly hazy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 11-9-7791
Molekylær formel ClRb
Molekylvægt (g/mol) 120.92
MDL nummer MFCD00011187
InChI nøgle FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym rubidium chloride, rubidium chloride rbcl, rubidium monochloride, rbcl, rubidium 1+ chloride, rubidium 1+ ion chloride, unii-n3shc5273s, rubidiumchloride, rubidium-chlorid, rubidium-chloride
PubChem CID 62683
ChEBI CHEBI:78672
IUPAC navn rubidium(1+)chlorid
SMIL [Cl-].[Rb+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rubidium Chloride
Mængde 10 g
Analyseprocentområde Metal min. 99%.
Formel vægt 120.9