Få mere at vide
Rubidium Chloride, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10549390 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glass Jar
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10549390 5 g Glass Jar 5g
1 options
Artikelnummer. 10549390 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. R/0500/44
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kogepunkt 1390°C
Smeltepunkt 718°C
CAS 11-9-7791
Farve White
Fysisk form Solid
Mængde 5 g
Molekylær formel ClRb
MDL nummer MFCD00011187
Synonym rubidium chloride, rubidium chloride rbcl, rubidium monochloride, rbcl, rubidium 1+ chloride, rubidium 1+ ion chloride, unii-n3shc5273s, rubidiumchloride, rubidium-chlorid, rubidium-chloride
InChI nøgle FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Cl-].[Rb+]
IUPAC navn rubidium(1+);chloride
Molekylvægt (g/mol) 120.92
PubChem CID 62683
ChEBI CHEBI:78672
Formel vægt 120.92g/mol
Emballage Glass Jar