Få mere at vide
Rubidium chloride, 99+%
Artikelnummer. 10042800 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10042800 25 g Glasflaske 25g
10657164 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10042800 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 201270250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 7791-11-9 | ClRb | 120.92 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 11-9-7791
Molekylær formel ClRb
Molekylvægt (g/mol) 120.92
MDL nummer MFCD00011187
InChI nøgle FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym rubidium chloride, rubidium chloride rbcl, rubidium monochloride, rbcl, rubidium 1+ chloride, rubidium 1+ ion chloride, unii-n3shc5273s, rubidiumchloride, rubidium-chlorid, rubidium-chloride
PubChem CID 62683
ChEBI CHEBI:78672
SMIL [Cl-].[Rb+]
Tekniske data
Kogepunkt 1390.0°C
Kemisk navn eller materiale Rubidium chloride
Smeltepunkt 718.0°C
Farve Hvid
Fysisk form Crystalline Powder and/or Crystals
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99+%
Lineær formel RbCl
Merck Index 15, 8417
Opløselighedsinformation Solubility in water: 910g/L (20 c). Other solubilities: 1g/0.7mL boiling water, practically insoluble in alcohols
IUPAC navn rubidium(1+);chlorid
Formel vægt 120.92
Procent renhed ≥99%
Emballage Glasflaske
Tæthed 2.8g/mL