Få mere at vide
Rubidiumchlorid, 99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049099
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 15421027
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012892.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Test for perchlorsyre, kilde til rubidium, katalysator
Det bruges til at teste for perchlorsyre i laboratorier og er en kilde til rubidium. Rubidiumchlorid bruges som katalysator og additiv i benzin. Det er blevet brugt til at fremstille molekylære nanotråde til enheder i nanoskala. Tyndt lag af rubidiumchlorid forbedrer egenskaberne ved organiske lysdioder. Rubidiumchlorid spiller også en væsentlig rolle for forbedring af hukommelseslagringsegenskaberne. Det er en fremragende ikke-invasiv biomarkør og bruges i biomedicinsk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 11-9-7791
Molekylær formel ClRb
Molekylvægt (g/mol) 120.92
MDL nummer MFCD00011187
InChI nøgle FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym rubidium chloride, rubidium chloride rbcl, rubidium monochloride, rbcl, rubidium 1+ chloride, rubidium 1+ ion chloride, unii-n3shc5273s, rubidiumchloride, rubidium-chlorid, rubidium-chloride
PubChem CID 62683
ChEBI CHEBI:78672
SMIL [Cl-].[Rb+]
Tekniske data
Kogepunkt 1390°C
Kemisk navn eller materiale Rubidium chloride
Smeltepunkt 718°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99% (metals basis)
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,8284
Opløselighedsinformation Soluble in water; Practically insoluble in alcohol.
IUPAC navn rubidium(1+);chlorid
Formel vægt 120.92
Procent renhed 99%
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.493
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.800 g/mL