Få mere at vide
Rubidiumchlorid, 99,99 %, (spormetalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4229018 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11934191
Brand: Thermo Scientific Acros 193920100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 11-9-7791
Molekylær formel ClRb
Molekylvægt (g/mol) 120.92
MDL nummer MFCD00011187
InChI nøgle FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym rubidium chloride, rubidium chloride rbcl, rubidium monochloride, rbcl, rubidium 1+ chloride, rubidium 1+ ion chloride, unii-n3shc5273s, rubidiumchloride, rubidium-chlorid, rubidium-chloride
PubChem CID 62683
ChEBI CHEBI:78672
SMIL [Cl-].[Rb+]
Tekniske data
Kogepunkt 1390.0°C
Kemisk navn eller materiale Rubidium chloride
Smeltepunkt 718.0°C
Farve Hvid
Fysisk form Chunks and/or Powder
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 28.9 to 30.1% (Cl) (Argentometry)
Lineær formel RbCl
Merck Index 15,8417
Opløselighedsinformation Solubility in water: 910g/L (20 c). Other solubilities: 1g/0.7mL boiling water, practically insoluble in alcohols
IUPAC navn rubidium(1+)chlorid
Formel vægt 120.92
Procent renhed 99.99%
Grad Spormetalbasis