Få mere at vide
Rubidium chloride, 99.8+%, (trace metal basis)
Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1390.0°C |
| Kemisk navn eller materiale | Rubidium chloride |
| Smeltepunkt | 718.0°C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystaller |
| Mængde | 250 g |
| Analyseprocentområde | 99.8+% |
| Lineær formel | RbCl |
| Merck Index | 15,8417 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: 910g/L (20 c). Other solubilities: 1g/0.7mL boiling water, practically insoluble in alcohols |
| Vis mere |