Tekniske data
| Kogepunkt | 1390.0°C |
| Kemisk navn eller materiale | Rubidium chloride |
| Smeltepunkt | 718.0°C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystaller |
| Mængde | 10 g |
| Analyseprocentområde | 99.8+% |
| Lineær formel | RbCl |
| Merck Index | 15,8417 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: 910g/L (20 c). Other solubilities: 1g/0.7mL boiling water, practically insoluble in alcohols |
| Vis mere |