Få mere at vide
Rubidiumchlorid, 99,8% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11350719
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11350719 50 g 50g
11340719 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11350719 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010563.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7791-11-9 | ClRb | 120.92 g/mol
Rubidiumchlorid er den mest anvendte rubidiumforbindelse og finder anvendelse inden for forskellige områder lige fra elektrokemi til molekylærbiologi. Det er en effektiv ikke-invasiv biomarkør; øger dopamin- og noradrenalin-niveauer og er nyttig til anergiske og apatiske depressive. Farmaceutiske præparater er blevet brugt som antidepressiva i Europa. Det bruges i biokemi til at inducere celler til at optage DNA. Denne forbindelse øger cellens kompetence.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 11-9-7791
Molekylær formel ClRb
Molekylvægt (g/mol) 120.92
MDL nummer MFCD00011187
InChI nøgle FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym rubidium chloride, rubidium chloride rbcl, rubidium monochloride, rbcl, rubidium 1+ chloride, rubidium 1+ ion chloride, unii-n3shc5273s, rubidiumchloride, rubidium-chlorid, rubidium-chloride
PubChem CID 62683
ChEBI CHEBI:78672
IUPAC navn rubidium(1+);chlorid
SMIL [Cl-].[Rb+]
Tekniske data
Kogepunkt 1390°C
Kemisk navn eller materiale Rubidium chloride
Smeltepunkt 718°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 99.8% (metals basis)
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel RbCl
Merck Index 14,8284
Opløselighedsinformation Soluble in water. Sparingly soluble in methanol.
Formel vægt 120.92
Procent renhed 99.8%
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.493
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.800 g/mL