Få mere at vide
Melford Rubidiumchlorid
Artikelnummer. 30018765
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30018765 10 g
1 options
Artikelnummer. 30018765 Leverandør Melford Leverandørnr. R7100010.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
  • CAS-nummer: 7791-11-9
  • Molekylformel: RbCl
  • Molekylvægt: 120,9
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rubidium Chloride
CAS 11-9-7791
Mængde 10 g
Molekylær formel RbCl