Få mere at vide
Rubidium carbonat, Puratronic™ , 99,975 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11326128
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11326128 1 g 1g
11336128 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11326128 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011105.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 584-09-8 | CO3Rb2 | 230.94 g/mol
Det finder det anvendelse som et råmateriale til fremstilling af rubidiummetal og forskellige rubidiumsalte, til fremstilling af specialglas, til fremstilling af mikroceller med høj energitæthed og krystalscintillationstællere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 584-09-8
Molekylær formel CO3Rb2
Molekylvægt (g/mol) 230.94
MDL nummer MFCD00011188
InChI nøgle WPFGFHJALYCVMO-UHFFFAOYSA-L
Synonym rubidium carbonate, dirubidium carbonate, carbonic acid dirubidium salt, carbonic acid, dirubidium salt, dirubidium monocarbonate, rubidium 1+ carbonate, dirubidium 1+ ion carbonate, potassium carbonate anhydrous, rubidiumcarbonate
PubChem CID 11431
SMIL [Rb+].[Rb+].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rubidium carbonate
Smeltepunkt 837°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 99.975% (metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water at 20°C 4500g/L.
IUPAC navn rubidium(1+);carbonat
Formel vægt 230.95
Lugt Odorless
Følsomhed Very Hygroscopic
Udseende White powder