Få mere at vide
Rubidiumcarbonat, 99%
Beskrivelse
Rubidiumcarbonat bruges som råmateriale til fremstilling af rubidiummetal og forskellige rubidiumsalte, til fremstilling af specialglas, til fremstilling af mikroceller med høj energitæthed og krystalscintillationstællere. Det bruges også som en del af en katalysator til fremstilling af kortkædede alkoholer fra fødegas.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Rubidiumcarbonat bruges som råmateriale til fremstilling af rubidiummetal og forskellige rubidiumsalte, til fremstilling af specialglas, til fremstilling af mikroceller med høj energitæthed og krystalscintillationstællere. Det bruges også som en del af en katalysator til fremstilling af kortkædede alkoholer fra fødegas.
Opløselighed Opløseligt i
vand 4500 g/L ved 20 °C.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares under tør inert gas. Opbevares væk fra baser, vand/fugt.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rubidium carbonate |
| Smeltepunkt | 837 °C |
| Mængde | 100 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Meget hygroskopisk |
| Lineær formel | Rb2CO3 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand4500g/L @20 °C. |
| IUPAC navn | rubidium(1+);carbonat |
| Formel vægt | 230.95 |
| Procent renhed | 99% |
Sikkerhed og håndtering
- Rubidium carbonate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Carbonic acid, dirubidium salt