Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rubidium carbonate |
| Smeltepunkt | 837°C |
| Navn note | 99% |
| Farve | White |
| Fysisk form | Powder |
| Mængde | 25 g |
| Analyseprocentområde | 98.5% min. (ex Rb) |
| Lineær formel | Rb2CO3 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: 4500g/L (20°C) |
| Formel vægt | 230.95 |
| Vis mere |