Få mere at vide
Rubidium carbonate, 99.8% (metals basis)
Artikelnummer. p-7048445
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11320719
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010562.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 584-09-8 | CO3Rb2 | 230.94 g/mol
Rubidium carbonate is used in glass-making by enhancing stability and durability as well as reducing its conductivity. It is also used as a part of a catalyst for preparing short-chain alcohols from feed gas. Rubidium carbonate glass has been extensively tested for use in anti-collision devices for motor vehicles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 584-09-8
Molekylær formel CO3Rb2
Molekylvægt (g/mol) 230.94
MDL nummer MFCD00011188
InChI nøgle WPFGFHJALYCVMO-UHFFFAOYSA-L
Synonym rubidium carbonate, dirubidium carbonate, carbonic acid dirubidium salt, carbonic acid, dirubidium salt, dirubidium monocarbonate, rubidium 1+ carbonate, dirubidium 1+ ion carbonate, potassium carbonate anhydrous, rubidiumcarbonate
PubChem CID 11431
IUPAC navn rubidium(1+);carbonate
SMIL [Rb+].[Rb+].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rubidium carbonate
Smeltepunkt 837°C
Farve White
Fysisk form Powder
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metals basis)
Lineær formel Rb2CO3
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 230.95
Procent renhed 99.8%
Lugt Odorless
Følsomhed Very Hygroscopic
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rubidium carbonate, 99.8% (metals basis)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Rubidium carbonate