Få mere at vide
Rubidium bromide, 99.8% (metals basis)
Artikelnummer. p-7049098
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11347627
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012891.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 7789-39-1 | BrRb | 165.37 g/mol
Rubidiumbromid bruges i infrarød optik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-39-1
Molekylær formel BrRb
Molekylvægt (g/mol) 165.37
MDL nummer MFCD00011186
InChI nøgle JAAGVIUFBAHDMA-UHFFFAOYSA-M
Synonym rubidium bromide, rubidium bromide rbbr, unii-33cm31xvqq, rubidium 1+ bromide, rubidium 1+ ion bromide, 33cm31xvqq, rubidium-bromid, rbbr, br.rb, rubidium i bromide
PubChem CID 4670918
IUPAC navn rubidium(1+);bromid
SMIL [Br-].[Rb+]
Tekniske data
Kogepunkt 1340°C
Kemisk navn eller materiale Rubidium bromide
Smeltepunkt 693°C
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,8283
Opløselighedsinformation Soluble in water
Formel vægt 165.38
Procent renhed 99.8%
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.553
Følsomhed Hygroscopic