Få mere at vide
Rubidium acetate, 99.8% (metals basis)
Artikelnummer. p-7049097
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11337627
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012890.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 563-67-7 | C2H3O2Rb | 144.51 g/mol
Rubidiumacetat er blevet rapporteret at modificere syre/basekarakteren af katalysatorbærerne som silica, aluminiumoxid og titanoxid. Det kan bruges til fremstilling af rubidiumferrit i nanostørrelse og som en promotor på palladium-katalyseret syntese af vinylacetat i heterogen gasreaktion. Det bruges i medicinske og i forskningslaboratorier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 563-67-7
Molekylær formel C2H3O2Rb
Molekylvægt (g/mol) 144.51
MDL nummer MFCD00013058
InChI nøgle FOGKDYADEBOSPL-UHFFFAOYSA-M
Synonym rubidium acetate, acetic acid, rubidium salt, unii-86h795sz6d, acetic acid, rubidium salt 1:1, acetic acid rubidium, rubidio acetate, acmc-1aks3, rubidium 1+ acetate ion, rubidium 1+ ion acetate, c2h3o2.rb
PubChem CID 23673628
IUPAC navn rubidium(1+);acetate
SMIL [Rb+].CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rubidium acetate
Smeltepunkt 246°C
Assay Procent Noter (metals basis)
Mængde 10 g
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 144.52
Procent renhed 99.8%
Fysisk form Crystalline