Få mere at vide
Rubidium, AAS standardopløsning, Specpure™ Rb 1000 g/μml, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifica
Specifica
Kemisk navn eller materiale | Rubidium, AAS standard solution |
Navn note | Rb 1000μg/mL |
Fysisk form | Væske |
Koncentration | Rb2CO3 in 5% HNO3 |
FN nummer | UN3264 |
Mængde | 500 mL |
Grad | Specpure™ |
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
---|---|---|---|
1562475 | Analysecertifikat | 22/05/2025 | 088091.AP,088091.AE |
1550426 | Analysecertifikat | 10/04/2025 | 088091.AP,088091.AE |
1522060 | Analysecertifikat | 04/02/2025 | 088091.AP,088091.AE |
1509623 | Analysecertifikat | 06/12/2024 | 088091.AP,088091.AE |
1502304 | Analysecertifikat | 19/11/2024 | 088091.AP,088091.AE |
Sicurezza e movimentazione
- Rubidium, AAS standard solution, Specpure, Rb 1000µg/ml
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H332-Farlig ved indånding.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Nitric acid
RUO– Kun brug til forskning
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.